Learn More
Silbertetrafluorborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10468223 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10468223
Marke: Thermo Scientific Acros 197090010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14104-20-2 | AgBF4 | 194.67 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14104-20-2
Summenformel AgBF4
Molekulargewicht (g/mol) 194.67
MDL-Nummer MFCD00003408
InChI-Schlüssel CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver tetrafluoroborate, silver borofluoride, silver fluoborate, silver fluoroborate, silver i tetrafluoroborate, borate 1-, tetrafluoro-, silver 1+, silver tetrafluroborate, acmc-209clm
PubChem CID 159722
SMILES [Ag+].F[B-](F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver tetrafluoroborate
Namenshinweis 99%
Farbe Beige
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 43.92% min. (BF4)
Strukturformel AgBF4
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
IUPAC-Name Silber; Tetrafluorborat
Formelmasse 194.67
Reinheit (%) 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver tetrafluoroborate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.