Learn More
Silbersulfat-Schwefelsäure-Lösung, volumetrische Lösung, zur CSB-Bestimmung nach DIN 38409, Teil 41, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15624320 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
Artikelnummer. 15624320
Marke: Honeywell-Fluka 346294X2.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Volumetrische Lösung, zur CSB-Bestimmung nach DIN38409, Teil 41
  • Lösungen werden mit Rohstoffen hergestellt, welche die Anforderungen der American Chemical Society erfüllen oder übertreffen
  • Wenn keine ACS-Spezifikationen vorhanden sind, werden Chemikalien höchster Reinheit verwendet
  • Alle wässrigen Lösungen werden aus hochreinem, deionisiertem Wasser hergestellt, das die Anforderungen für ASTM Typ 1 Reagent Grade Water erfüllt.
  • Es werden Aufzeichnungen über genaue Produktions- und Qualitätskontrollen geführt, welche die Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen gewährleisten
  • Alle Lösungen erfüllen garantiert die Etikettenspezifikationen
  • Alle Lösungsetiketten erfüllen oder übertreffen alle ISO-, DOT- und OSHA-Vorschriften
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9, 7732-18-5, 10294-26-5
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 338 °C
Chemischer Name oder Material Silbersulfat-Sulfursäure-Lösung
Namenshinweis Volumetrische Lösung, zur CSB-Bestimmung nach DIN38409, Teil 41
CAS Min. % ≥90.0000%, ≥1.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%, <5.0000%
Menge 4 x 2.5 l
Strukturformel (CH3CH2)2O
UN-Nummer UN3264
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.85 g/cm3
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver sulfate-Sulfuric acid solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid, Disilver(1+) sulphate