Learn More
Silbersulfat-Lösung 1 % (w/v) (d=1.84) in Schwefelsäure, für CSB, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpecifications
Specifications
| Farbe | Farblos |
| Formelmasse | 311.79g/mol |
| Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
| pH | 1 |
| Menge | 2.5 L |
| Physikalische Form | Flüssig |
Safety and Handling
Product Identifier
- Silver (I) sulfate solution 1% w/v in sulfuric acid
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, Sulfuric acid, disilver(1+) salt