Learn More
Silbersulfat, Pure, 10 g/l Lösung in Schwefelsäure, Thermo Scientific Chemicals
123.00 CHF - 279.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10237460
|
Thermo Scientific Acros
279480010 |
1 L | Glasflasche |
123.00 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10247460
|
Thermo Scientific Acros
279480025 |
2.5 L | Glasflasche |
279.00 CHF
2.50 Liter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||