Learn More
Silber-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für ICP, Lösung HNO3 1 M, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10000200 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10000200 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10000200 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/8310/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
CAS 7761-88-8
Physikalische Form Flüssig
Summenformel AgNO3
MDL-Nummer MFCD00003414
Farbe Farblos
pH 1
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name Silber; Nitrat
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
Menge 500 mL
ChEBI CHEBI:32130