Learn More
Silberkugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser x 12.7 mm (0.50 Zoll) Länge, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11360178
Click to view available options
Menge:
1 Slug
25 Slugs
5 Slugs
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11360178
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042921.QK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver slug
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
Menge 25 Slugs
Geruch Characteristic
Gewicht ≈4.2g/slug
Form ≈4,2 g/Slug
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.99%