Learn More
Silberkugel, 1–5 mm (0.04–0.2 in.), Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11396568 50 g 50 Gramm
11306578 10 g 10 Gramm
11316578 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396568 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012186.18
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver shot
Namenshinweis 1 to 5mm (0.04 to 0.2 in.)
Menge 50 g
Geruch Characteristic
Form Shot
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion