Learn More
Silberstab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, hart , 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 cm
10 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
2 Zentimeter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11337837 2 cm 2 Zentimeter
11327837 10 cm 10 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014256.BP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: Ca. 13.28 g/cm; Härte: hart
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver
Farbe Silber
Namenshinweis Hard
Aussehen Silver-colored rod
Menge 2 cm
Geruch Characteristic
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Form Stange, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser