Learn More
Silberperchlorat-Hydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10440871 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10440871
Marke: Thermo Scientific Acros 210210050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14242-05-8 | AgClO4 | 207.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14242-05-8
Summenformel AgClO4
Molekulargewicht (g/mol) 207.31
MDL-Nummer MFCD00149128
InChI-Schlüssel YDHABVNRCBNRNZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver perchlorate hydrate, silver perchlorate monohydrate, silver perchlorite, silver perchloric acid, acmc-1brvv, ag.clo4.h2o, silver i perchlorate monohydrate, silver 1+ ion hydrate perchlorate, silver 1+ hydrate perchlorate
PubChem CID 15959344
SMILES [Ag+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver perchlorate hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Strukturformel AgClO4·xH2O
Merck Index 10, 8358
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 557g/100mL. Other solubilities: soluble in many organic solvents
IUPAC-Name Silber; Perchlorat; Hydrat
Formelmasse 207.32
Reinheit (%) 99%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver perchlorate hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.