Learn More
Silbernitrat-Lösung, volumetrisch, 0.1 M AgNO3 (0.1 N), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120763 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
2 l
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15613570
Marke: Honeywell-Fluka 319430500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Volumetrisch, 0.1 M AgNO3 (0.1 N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7761-88-8
Summenformel AgNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
MDL-Nummer MFCD00003414
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silbernitrat, Salpetersäure-Silber-I-Salz, Silbermononitrat, Silber-I-nitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC-Name Silber; Nitrat
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 100 °C
Chemischer Name oder Material Silbernitratlösung
Schmelzpunkt <0 °C
Namenshinweis Volumetrisch, 0.1 M AgNO3 (0.1 N)
Menge 500 ml
UN-Nummer UN3264
Formelmasse 169.87 mol
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 1.015 g/ml bei 25 °C