missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silbernitrat-Lösung, 0.1 M EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 12960884 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12960884 1000 ml 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12960884 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. VL 048 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.00 CHF
    282.15 CHF / 1000 Milliliter
    Sparen 71.85 CHF
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Berylliumnitratlösung
Verpackung Flasche
CAS 7761-88-8
Summenformel AgNO3
Konzentration 0.1 M
MDL-Nummer MFCD00003414
UN-Nummer 3082
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name Silber(1+)-nitrat
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
Menge 1000 ml
ChEBI CHEBI:32130
Güte Eu. Ph. Referenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver nitrate 0.1M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3005600
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.