Learn More
Silbernitratlösung 0,1 M (0,1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation des Eu-Arzneibuchs, BP, USP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10640423 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Beutel in Schachtel
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
25 Liter
Artikelnummer. 10640423
Marke: Fisher Chemical J/7330/24
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
AgNO3, CAS-Nummer-7761-88-8, Silbernitrat, Höllenstein, Argerol, Silbermononitrat, Silbernitrat, Argenti Nitras, Nitrat d'argent, 2,5 l, CHEBI:32130, farblos, SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N, Silber;Nitrat, 3414, 169.872
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7761-88-8
Summenformel AgNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
MDL-Nummer MFCD00003414
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC-Name Silber(1+)-nitrat
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Farbe Farblos
Verpackung Beutel in Schachtel
Menge 10 L
Physikalische Form Flüssig