Learn More
Silbernitratlösung 0,05M (0,05N), NIST Standardlösung, sofort einsatzbereit, für die Volumetrie, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| IUPAC-Name | Silber(1+)-nitrat |
| Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
| Menge | 2.5 L |
| Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Silver nitrate 0.05M
- Achtung
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate