Learn More
Silbernitrat-Lösung, volumetrisch, 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15655020
Verfügbar ab: 23-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Silbernitrat-Lösung, volumetrisch, 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-8302129 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 l, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Stück
Artikelnummer. 15655020
Marke: Honeywell-Fluka 353771L
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Volumetrisch, 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7761-88-8
Summenformel AgNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
MDL-Nummer MFCD00003414
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silbernitrat, Salpetersäure-Silber-I-Salz, Silbermononitrat, Silber-I-nitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Berylliumnitratlösung
Menge 1 l
UN-Nummer UN3082
IUPAC-Name Silber(1+)-nitrat
Formelmasse 169.87 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.0282 M
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver nitrate solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Silver nitrate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Silbernitrat-Lösung, volumetrisch, 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl), Honeywell Fluka™ >