Learn More
Silbernitrat, Premion™, 99.995 % (Metallbasis), Ag 63 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394738
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394738 5 g 5 Gramm
11304748 25 g 25 Gramm
11384738 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394738 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043087.06
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
Silbernitrat wird verwendet für Silberbeschichtung, Fotografie, zum Herstellen anderer Silberverbindungen, für Spiegel, zum Porzellanfärben und als Histologiefarbstoff. Es findet Verwendung als Färbemittel in der Rasterelektronenmikroskopie und ist ein Schlüsselbestandteil in mehreren antiseptischen und antibakteriellen pharmazeutischen Zusammensetzungen auf Silberbasis. Silber(I)-nitrat wird zur Trennung von Alken-Gemischen durch selektive Absorption und für Entschützungs- und Oxidationsreaktionen in der organischen Synthese verwendet. Es wird aufgrund seiner unmittelbaren Reaktion mit Halogenidionen, die unlösliches Präzipitat von Silber(I)-halogeniden bilden, häufig als analytisches Reagenz verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7761-88-8
Summenformel AgNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
MDL-Nummer MFCD00003414
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC-Name Silber(1+)-nitrat
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver nitrate
Schmelzpunkt 212°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Dichte 4.352 g/mL
UN-Nummer UN1479
Merck Index 14,8518
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water,alcohol and aqueous ammonia. Slightly soluble in ether.
Formelmasse 169.87
Reinheit (%) 99.995%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ag 63% min