Learn More
Silbernitrat, volumetrische Acculute-Standardlösung, Endkonzentration 0.1 N, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329319
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Unit
6 Units
Packungsgröße:
1 Einheit
6 Einheiten
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11329319 1 Unit 1 Einheit
11339319 6 Units 6 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329319 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 088614.LQ
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
Silver nitrate 0.1N standard volumetric solution is used for volumetric analysis in laboratories. It is widely used as an analytical reagent owing to its immediate reaction with halide ions forming insoluble precipitate of silver(I) halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7761-88-8
Summenformel AgNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
MDL-Nummer MFCD00003414
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC-Name Silber(1+)-nitrat
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver nitrate
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Löslichkeit Miscible with water, alcohol and aqueous ammonia
Menge 1 Unit
Formelmasse 169.87
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Silbernitrat:40%; Wasser:60%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.