Learn More
Silbernitrat, 99.8+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
500 g
Spezifikation
Siedepunkt | 444°C |
Schmelzpunkt | 212°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5.4 to 6.4 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 25 g |
IUPAC-Name | silver(1+) nitrate |
Formelmasse | 169.87g/mol |
Verpackung | Glasgefäß |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Silver nitrate
- Gefahr
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.