Learn More
Silbernitrat, 0.1 N-Standardlösung, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10487700 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, HDPE-Flasche, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Verpackung:
HDPE-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Volumetrisch Standardlösung
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver nitrate
Namenshinweis 0.1 N Standard Solution
CAS 7761-88-8, 7732-18-5
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 L
Summenformel AgNO3
Strukturformel AgNO3
MDL-Nummer MFCD00003414
Fieser 01,1008; 02,366; 03,252; 04,429; 05,582; 07,321; 09,411; 10,350; 11,268; 12,257; 14,350; 15,39
Merck Index 15, 8657
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name Silber(1+)-nitrat
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Formelmasse 169.87
Güte Rein
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.0998 to 0.1002N (20°C)
Verpackung HDPE-Flasche
Relative Dichte 1.015
Dichte 1.0150g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver nitrate, 0.1N standard solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Silbernitrat, 0.1 N-Standardlösung, rein, Thermo Scientific Chemicals >