Learn More
Silber-Nanopartikel, 20 nm, 0.02 mg/ml, geliefert in 2 mM Natriumcitrat, 405 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495815
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15495815 100 mL 100 Milliliter
15485815 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495815 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J67067.AE
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Zu den Anwendungen von Silbernanopartikeln gehören die Molekulardiagnostik und photonische Geräte, welche die neuen optischen Eigenschaften dieser Nanomaterialien nutzen. Eine zunehmend verbreitete Anwendung ist die Verwendung von Silbernanopartikeln für antimikrobielle Beschichtungen, und viele Textilien, Tastaturen, Wundauflagen und biomedizinische Geräte enthalten jetzt Silbernanopartikel, die kontinuierlich einen niedrigen Gehalt an Silberionen freisetzen, um den Schutz vor Bakterien zu gewährleisten.
Löslichkeit
Vollständig mischbar.
Hinweise
Partikel pro ml: 6.2E+11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver nanoparticles
Farbe Gelb
Namenshinweis 0.02mg/mL, supplied in 2mM sodium citrate, 405nm absorption
Menge 100 mL
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 20nm
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Fully miscible.