Learn More
Silberjodid, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10490481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10490481 25 g Glasflasche 25 Gramm
10072790 5 g Glasflasche 5 Gramm
10370984 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10490481 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 210420250
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7783-96-2 | AgI | 234.77 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-96-2
Summenformel AgI
Molekulargewicht (g/mol) 234.77
MDL-Nummer MFCD00003412
InChI-Schlüssel MSFPLIAKTHOCQP-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver iodide, neosiluol, neosilvol, silver monoiodide, silver 1+ iodide, colloidal silver iodide, iodanylsilver, silver iodide metals basis, ccris 8490
PubChem CID 24563
IUPAC-Name Jodsilber
SMILES [Ag]I
Spezifikation
Siedepunkt 1506°C
Chemischer Name oder Material Silver iodide
Schmelzpunkt 557°C
Namenshinweis Pure
Farbe Gelb
Physikalische Form Granulatpulver
Menge 25 g
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 5.68
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ex Ag)
Dichte 5.6800g/mL
Strukturformel AgI
Merck Index 15, 8655
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.03mg/l
Formelmasse 234.77
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.