Learn More
Silberiodid, 99%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120762 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15652250
Marke: Honeywell-Fluka 22682325G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
0.99
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-96-2
Summenformel AgI
Molekulargewicht (g/mol) 234.773
MDL-Nummer MFCD00003412
InChI-Schlüssel MSFPLIAKTHOCQP-UHFFFAOYSA-M
Synonym Silberiodid, Silbermonoiodid, Silber 1+ iodid, Kolloidales Silberjodid, Iodenylsilber, Silberiodid-Metallbasis, iodanylsilver, silver iodide metals basis, ccris 8490
PubChem CID 24563
IUPAC-Name Jodsilber
SMILES [Ag]I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silberiodid
Farbe Gelb
Physikalische Form Fest
Menge 25 g
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 234.77 mol
Reinheit (%) 99 %
Verpackung Glasflasche
Dichte 5.68 g/ml bei 25 °C