Learn More
Silberiodat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399237 25 g 25 Gramm
11309247 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040109.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7783-97-3 | Molecular Formula: AgIO3 | Molecular Weight: 282.77 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-97-3
Summenformel AgIO3
Molekulargewicht (g/mol) 282.77
MDL-Nummer MFCD00014150
InChI-Schlüssel YSVXTGDPTJIEIX-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver iodate, unii-5p7ox4vt1f, silver 1+ ion iodate, 5p7ox4vt1f, silberjodat, silver 1+ iodate, acmc-20ajqa, iodic acid hio3 , silver 1+ salt, ag.io3, silver iodate 25g
PubChem CID 165642
IUPAC-Name Silber; Iodat
SMILES [O-]I(=O)=O.[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver iodate
Schmelzpunkt >200°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Aussehen White Powder
Prozentgehaltsbereich 99%
Dichte 5.53 g/cm3 at 20°C
Löslichkeitsinformationen Practically insoluble in water. Soluble in aqueous ammonia
Formelmasse 282.77