missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silber(II)-oxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7049783
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11338087

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022695.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Herstellung von Silberoxid-Zink-Alkalibatterien

Silver(II) oxide is used to make silver oxide-zinc alkali batteries. It is also used as a reagent in laboratory reactions and forms transition metal-carbene complexes. It is also used as a catalyst to prepare silver metal. It acts as an effective carbon dioxide scrubber and used in nuclear submarines, the international space station and space shuttles. Further, it is used in the manufacture of filters for gas sensors and in some infection-resistant surgical fabric materials and fibrous textile articles. In addition to this, it is used in concrete and in some swimming pools to protect the water from undesired microbes.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1301-96-8
Summenformel AgO
Molekulargewicht (g/mol) 123.867
MDL-Nummer MFCD00044285
InChI-Schlüssel OTCVAHKKMMUFAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver ii oxide, silver oxide, silberperoxyd, silver oxide,ago, acmc-1aiyc, silver i,iii oxide, ksc203c6r, silver ii oxide 5g, silver ii oxide-ag
PubChem CID 92152
IUPAC-Name Oxosilber
SMILES O=[Ag]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Silver(II) oxide
Schmelzpunkt >100°C (decomposition)
Farbe Schwarz bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
UN-Nummer UN3085
Merck Index 14,8522
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Soluble in alkalies,ammonium hydroxide with decomposition and N2 formation.
Formelmasse 123.87
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Dichte 7.44 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt