Learn More
Silber(I)-perchlorat wasserfrei, TRC
Artikelnummer. 30423318
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30423318 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30423318 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS839390100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver(I) Perchlorate Anhydrous
CAS 7783-93-9
Summenformel ClO4 . Ag
Menge 100 mg
Synonym Silver perchlorate, Silver monoperchlorate, Silver perchlorate (AgClO4), Silver(1+) perchlorate, Silver(I) perchlorate
InChI-Formel InChI=1S/Ag.ClHO4/c;2-1(3,4)5/h;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
SMILES [Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
IUPAC-Name Silber; Perchlorat
Molekulargewicht (g/mol) 207.32
Formelmasse 205.8536