Learn More
Silber(I)-perchlorat wasserfrei, TRC
Artikelnummer. 30424992
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30424992 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30424992 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS8393901G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material Silver(I) Perchlorate Anhydrous
CAS 7783-93-9
Summenformel ClO4 . Ag
Menge 1 g
Synonym Silver perchlorate, Silver monoperchlorate, Silver perchlorate (AgClO4), Silver(1+) perchlorate, Silver(I) perchlorate
InChI-Formel InChI=1S/Ag.ClHO4/c;2-1(3,4)5/h;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
SMILES [Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
IUPAC-Name Silber; Perchlorat
Molekulargewicht (g/mol) 207.32
Formelmasse 205.8536
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.