Learn More
Silber(I)-oxid, Purum p.a., ≥99.0 % (AT), Honeywell™
Artikelnummer. 15617350 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15617350 10 g Poly-Flasche 10 Gramm
15627350 50 g Poly-Flasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15617350 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 8526010G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Purum p.a., ≥ 99.0 % (AT)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20667-12-3
Summenformel Ag2O
Molekulargewicht (g/mol) 231.74
MDL-Nummer MFCD00003404
InChI-Schlüssel KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name (argentiooxy)silver
SMILES [Ag]O[Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silber(I)-oxid
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
UN-Nummer UN1479
Löslichkeitsinformationen Leicht löslich
Formelmasse 231.74 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (AT)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche