Learn More
Silber(I)-oxid, > 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361209
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11361209 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11361209 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011407.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 20667-12-3 | Ag{2}O
Polieren von Glas, Gelbfärben von Glas, Katalysator, Trinkwasseraufbereitung, Laborreagenz, Wascher von Kohlendioxid und chemische Sensoren. Es wird zur Herstellung anderer Silberverbindungen und Silberoxid-Batterien verwendet. In der organischen Chemie werden Silberoxidfunde als Oxidationsmittel für Aldehyde zur Herstellung von Carbonsäuren verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Polieren von Glas, Gelbfärben von Glas, Katalysator, Trinkwasseraufbereitung, Laborreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt 230°C (decomposition)
CAS 20667-12-3
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Summenformel Ag{2}O
Reinheit (%) ≥99%