Learn More
Silber(I)-oxid, > 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371209
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11371209 500 g 500 Gramm
11351209 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371209 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011407.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 20667-12-3 | Ag2O | 231.74 g/mol
Polieren von Glas, Gelbfärben von Glas, Katalysator, Trinkwasseraufbereitung, Laborreagenz, Wascher von Kohlendioxid und chemische Sensoren. Es wird zur Herstellung anderer Silberverbindungen und Silberoxid-Batterien verwendet. In der organischen Chemie werden Silberoxidfunde als Oxidationsmittel für Aldehyde zur Herstellung von Carbonsäuren verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20667-12-3
Summenformel Ag2O
Molekulargewicht (g/mol) 231.74
MDL-Nummer MFCD00003404
InChI-Schlüssel KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name (argentiooxy)silver
SMILES [Ag]O[Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver(I) oxide
Schmelzpunkt 230°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich >99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute HNO3 and ammonia. Practically insoluble in water. Insoluble in alcohol
Formelmasse 231.74
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 7.2 g/mL