Learn More
Silber(I)-fluorid, TRC
Artikelnummer. 30421901
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421901 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421901 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS4650505G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver(I) Fluoride
CAS 7775-41-9
Menge 5 g
Summenformel AgF
Synonym Argentous Fluoride, Silver Fluoride, Silver Monofluoride, Silver(1+) Fluoride
InChI-Formel InChI=1S/Ag.FH/h;1H/q+1;/p-1
SMILES [F-].[Ag+]
IUPAC-Name Silber; Fluorid
Molekulargewicht (g/mol) 126.87
Formelmasse 125.9035