Learn More
Silver(I) fluoride, Puriss. p.a., ≥99.0%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15677340 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15677340 5 g Poly-Flasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15677340 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 851845G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss. p.a., ≥99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 1150°C
Chemischer Name oder Material Silver(I) fluoride
Schmelzpunkt 435°C
CAS 7775-41-9
Menge 5 g
Summenformel AgF
MDL-Nummer MFCD00003410
UN-Nummer UN3260
Synonym silver fluoride, silver 1+ fluoride, silver 1+ ion fluoride, argentous fluoride, ag-f, silverfluoride, silver salt, fluoride, silver fluoride,, silver i fluoride 5g
InChI-Schlüssel REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
SMILES [F-].[Ag+]
IUPAC-Name Silber; Fluorid
Molekulargewicht (g/mol) 126.867
PubChem CID 165912
ChEBI CHEBI:30340
Formelmasse 126.87g/mol
Reinheit (%) ≥99.0%
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 5.852g/mL at 25°C