Learn More
Silber(I)-fluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357357
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11357357 5 g 5 Gramm
11367357 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357357 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011609.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Leicht, feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch
Silver(I) fluoride is used as a fluorination and desilylation reagent in organic synthesis. In medical filed, it is used as topical caries in aqueous form in dentistry. It is employed in organofluorine chemistry for addition of fluoride across multiple bonds, especially to prepare perfluoroalkylsilver(I) by reacting with alkenes. Further, it is involved in the preparation of tetralkylammonium fluorides by the reaction with tetralkylammonium bromide. In addition to this, it is used as a desulfuration-fluorination reagent on thiourea derived substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7775-41-9
Summenformel AgF
Molekulargewicht (g/mol) 126.867
MDL-Nummer MFCD00003410
InChI-Schlüssel REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver fluoride, silver 1+ fluoride, silver 1+ ion fluoride, argentous fluoride, ag-f, silverfluoride, silver salt, fluoride, silver fluoride,, silver i fluoride 5g
PubChem CID 165912
ChEBI CHEBI:30340
IUPAC-Name Silber; Fluorid
SMILES [F-].[Ag+]
Specifications
Siedepunkt ca 1150°C
Chemischer Name oder Material Silver(I) fluoride
Schmelzpunkt 435°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Soluble in HF,ammonia,CH3CNSoluble in water,hydrogen fluoride and methanol.
Formelmasse 126.87
Empfindlichkeit Hygroscopic; Light and moisture sensitive
Aussehen Orange-brown crystals
Dichte 5.852 g/cm3 at 20°C
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Silver(I) fluoride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Silver fluoride