Learn More
Silber(I)-benzoat, TRC
Artikelnummer. 30414756
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30414756 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30414756 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS4650205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver(I) Benzoate
CAS 532-31-0
Summenformel C7H5AgO2
Menge 5 g
Synonym Benzoic Acid Silver(1+) Salt
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O2.Ag/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
SMILES [Ag]OC(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name Benzoyloxysilber
Molekulargewicht (g/mol) 228.98
Formelmasse 227.934