Learn More
Silberhexafluorophosphat, 98 %, -6 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10206510 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10206510 1 g Kunststoffflasche 1 Gramm
10104650 10 g Kunststoffflasche 10 Gramm
10413265 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10206510 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 211120010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 26042-63-7 | AgF6P | 252.83 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26042-63-7
Summenformel AgF6P
Molekulargewicht (g/mol) 252.83
MDL-Nummer MFCD00003415
InChI-Schlüssel SCQBROMTFBBDHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver hexafluorophosphate, silver hexafluorophosphate v, ag.f6p, silver i hexafluorophosphate, agpf6, acmc-1ceef, phosphate 1-, hexafluoro-, silver 1+, phosphate 1-, hexafluoro-, silver 1+ 1:1, silver i hexafluorophosphate v
PubChem CID 168464
IUPAC-Name Silber; Hexafluorphosphat
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver hexafluorophosphate
Farbe Beige-Grau bis Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Strukturformel AgPF6
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 252.83
Reinheit (%) 98%
Verpackung Kunststoffflasche
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver hexafluorophosphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.