Learn More
Silberhexafluorntimonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048811
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11307237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011538.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 26042-64-8 | AgF6Sb | 343.619 g/mol
Silver hexafluoroantimonate is used as a catalyst for the preparation of a number of compounds. It acts as an acidic catalyst in epoxide opening reactions and sulfenylation reactions , controlled initiator in polymerization reactions, and as an activator of catalyst in certain organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26042-64-8
Summenformel AgF6Sb
Molekulargewicht (g/mol) 343.619
MDL-Nummer MFCD00003401
InChI-Schlüssel GSXFODUDOAXUBF-UHFFFAOYSA-H
Synonym silver hexafluoroantimonate, silver hexafluoroantimonate v, silver hexafluorostiboranuide, silver 1+ hexafluorostibanuide, ag.f6sb, silverhexafluoroantimonate, agsbf6, acmc-209tq8, ksc492g5j, silver i hexafluoroantimonate
PubChem CID 16687962
IUPAC-Name Silber; Hexafluorantimon(1-)
SMILES F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver hexafluoroantimonate
Farbe Weiß bis Creme-farben
Physikalische Form Pulver/Klumpen
Menge 1 g
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 343.41
Reinheit (%) 99%
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver(I) hexafluoroantimonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Silver(I) hexafluoroantimonate