Learn More
Silberflocken, 90 % < 20 Micron, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327078
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
5 x 10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11327078 10 g 10 Gramm
11337078 5 x 10 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327078 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014755.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Geeignet für die Herstellung von metallisierenden Präparaten und leitfähigen Silikonkautschuken
Suitable for manufacturing metallizing preparations and conductive silicone rubbers
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver flake
Menge 10 g
Geruch Characteristic
Partikelgröße 90% <20 Micron
Form Flocken
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3077
Reinheit (%) 99.9%