Learn More
Silver diethyldithiocarbamate, ACS, Thermo Scientific™
auf Anfrage
Chemische Identifikatoren
CAS 1470-61-7
Summenformel C5H10AgNS2
Molekulargewicht (g/mol) 256.13
MDL-Nummer MFCD00004929
InChI-Schlüssel NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
PubChem CID 3034078
IUPAC-Name silver;N,N-diethylcarbamodithioate
SMILES CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11381998
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011898.09
10g
auf Anfrage
10 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
 Eingeschränkter Artikel
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1470-61-7
256.13
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
3034078
CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
C5H10AgNS2
MFCD00004929
silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
silver;N,N-diethylcarbamodithioate
Spezifikation
Silver diethyldithiocarbamate
1470-61-7
MFCD00004929
It is soluble in water and pyridine.
CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
256.13
256.14
Odorless
Yellow to pale brown powder
For analysis ACS
C5H10AgNS2
silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
silver;N,N-diethylcarbamodithioate
3034078
ACS
Light sensitive
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 216-003-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures