Learn More
Silberchlorid, ultratrocken, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318567
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11318567 1 g 1 Gramm
11398557 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035715.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 7783-90-6 | AgCl | 143.32 g/mol
It is used in silver plating, electrode, photographic paper, in making antiseptic silver preparations. It is used to make photographic film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-90-6
Summenformel AgCl
Molekulargewicht (g/mol) 143.32
MDL-Nummer MFCD00003399
InChI-Schlüssel HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Spezifikation
Siedepunkt 1550°C
Chemischer Name oder Material Silver chloride
Schmelzpunkt 455°C
Namenshinweis Ultra dry
Farbe Weiß
Physikalische Form Perlen
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,8509
Löslichkeitsinformationen Soluble in alkali cyanides,thiosulfates,ammonium carbonates,ammonium chloride,mercuric nitrate,and silver nitrate. Insoluble in water.
Formelmasse 143.32
Reinheit (%) 99.997%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Brechungsindex 2.071
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 5.56 g/mL