Learn More
Silberchlorid, Purum, ≥99.5 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7111740 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
6 x 100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15630950 100 g Glasflasche 100 Gramm
15640950 6 x 100 g Glasflasche 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15630950 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 10213100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
purum, ≥99.5 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-90-6
Summenformel AgCl
Molekulargewicht (g/mol) 143.32
MDL-Nummer MFCD00003399
InChI-Schlüssel HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Spezifikation
Siedepunkt 1,547 °C
Chemischer Name oder Material Silberchlorid
Schmelzpunkt 455 °C (Literatur)
Namenshinweis purum, ≥99.5 %
CAS Max. % 100.0000%
Menge 100 g
Strukturformel Hn+2PnO3n+1
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 143.32
Reinheit (%) >99.5%
Güte purum
Verpackung Glasflasche
Dichte 5.54 g/cm3