Learn More
Silberchlorid, Purum, ≥99.5 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15640950 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
6 x 100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15640950 6 x 100 g Glasflasche 6 Stück
15630950 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15640950 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 102136X100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
purum, ≥99.5 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-90-6
Summenformel AgCl
Molekulargewicht (g/mol) 143.32
MDL-Nummer MFCD00003399
InChI-Schlüssel HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Spezifikation
Siedepunkt 1,547 °C
Chemischer Name oder Material Silberchlorid
Schmelzpunkt 455 °C (Literatur)
Namenshinweis purum, ≥99.5 %
CAS Max. % 100.0000%
Menge 6 x 100 g
Strukturformel Hn+2PnO3n+1
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 143.32
Reinheit (%) >99.5%
Güte purum
Verpackung Glasflasche
Dichte 5.54 g/cm3