Learn More
Silberchlorid, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10745151 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasgefäß
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10745151 25 g Glasgefäß 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10745151 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/1120/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Siedepunkt 1550°C
Schmelzpunkt 455°C
CAS 7783-90-6
Farbe Grau
Physikalische Form Fest
Menge 25 g
Summenformel AgCl
MDL-Nummer MFCD00003399
InChI-Schlüssel HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[Ag+]
IUPAC-Name silver(1+) chloride
Molekulargewicht (g/mol) 143.32
Formelmasse 143.32g/mol
Verpackung Glasgefäß