Learn More
Silberchlorid, 99 %, ReagentPlus™, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120761 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15672260
Marke: Honeywell Research Chemicals 22792710G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-90-6
Summenformel AgCl
Molekulargewicht (g/mol) 143.32
MDL-Nummer MFCD00003399
InChI-Schlüssel HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Spezifikation
Siedepunkt 1547 °C
Chemischer Name oder Material Silberchlorid
Schmelzpunkt 455 °C
Farbe Weiß
Menge 10 g
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 143.32 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus™
Verpackung Glasflasche
Aussehen Pulver oder Pulver mit Brocken
Dampfdruck 1 mmHg (912 °C)
Dichte 5.54 g/cm3