Learn More
Silberchlorid, 99 %, ReagentPlus™, Honeywell™
Artikelnummer. 15682260 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15682260 50 g Glasflasche 50 Gramm
15672260 10 g Glasflasche 10 Gramm
15662260 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15682260 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 22792750G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-90-6
Summenformel AgCl
Molekulargewicht (g/mol) 143.32
MDL-Nummer MFCD00003399
InChI-Schlüssel HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Spezifikation
Siedepunkt 1547°C
Chemischer Name oder Material Silver Chloride
Schmelzpunkt 455°C
Farbe Weiß
Menge 50 g
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 143.32g/mol
Reinheit (%) 99%
Güte ReagentPlus
Verpackung Glasflasche
Aussehen Powder or Powder with Chunk(s)
Dampfdruck 1mmHg (912°C)
Dichte 5.54g/cm3