Learn More
Silberchlorid, ≥ 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1550.0°C |
| Chemischer Name oder Material | Silver chloride |
| Schmelzpunkt | 455.0°C |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 250 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99+% |
| Strukturformel | AgCl |
| Fieser | 05,580; 10,347 |
| Merck Index | 15,8648 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 1.93 mg/l (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Silver chloride
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Silver chloride