Learn More
Silberchlorid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345859
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
3 x 500 g
Packungsgröße:
1500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11345859 3 x 500 g 1500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11345859 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011421.69
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7783-90-6 | AgCl
Kommt in der Silberbeschichtung zum Einsatz. Aufgrund seiner Eigenschaft reversibler Reduktion zu Silbermetall wird es für photochrome Linsen verwendet. Kommt als Kathode in Salzwasserbatterien zum Einsatz. In der Elektrochemie werden Silberchloridelektroden für potentiometrische Messungen verwendet. Es dient als Gegenmittel für Quecksilbervergiftungen und scheidet Quecksilber aus dem Körper aus. Wird in der Glasherstellungsindustrie verwendet. Es ist nützlich bei der Herstellung von Verbänden, Wundheilungsprodukten und Inglaze-Lustre, persönlichen Deodorantprodukten, sowie für die Langzeitkonservierung von Trinkwasser in Wassertanks; seine pharmazeutische Zusammensetzung findet Verwendung als antibakterielles Mittel.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Siedepunkt 1550°C
Schmelzpunkt 455°C
CAS 7783-90-6
Physikalische Form Fest
Menge 3 x 500 g
Summenformel AgCl
Reinheit (%) 99.9%