Learn More
Silberchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Kommt in der Silberbeschichtung zum Einsatz. Aufgrund seiner Eigenschaft reversibler Reduktion zu Silbermetall wird es für photochrome Linsen verwendet. Kommt als Kathode in Salzwasserbatterien zum Einsatz. In der Elektrochemie werden Silberchloridelektroden für potentiometrische Messungen verwendet. Es dient als Gegenmittel für Quecksilbervergiftungen und scheidet Quecksilber aus dem Körper aus. Wird in der Glasherstellungsindustrie verwendet. Es ist nützlich bei der Herstellung von Verbänden, Wundheilungsprodukten und Inglaze-Lustre, persönlichen Deodorantprodukten, sowie für die Langzeitkonservierung von Trinkwasser in Wassertanks; seine pharmazeutische Zusammensetzung findet Verwendung als antibakterielles Mittel.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1550°C |
| Chemischer Name oder Material | Silver chloride |
| Schmelzpunkt | 455°C |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Grobes Pulver |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,8509 |
| Löslichkeitsinformationen | Practically insoluble in water; Soluble in ammonia,solutions of alkali cyanides,thiosulfates and ammonium carbonates; Insoluble in alcohol and dilute acids. |
| Formelmasse | 143.32 |
| Mehr anzeigen |