Learn More
Silbercarbonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silver Carbonate |
| CAS | 534-16-7 |
| Summenformel | Ag2CO3 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Disilver carbonate, Silver(I) carbonate, Carbonic Acid Disilver(1+) Salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Ag]OC(=O)O[Ag] |
| IUPAC-Name | Argentiooxycarbonyloxysilber |
| Molekulargewicht (g/mol) | 275.75 |
| Formelmasse | 273.7949 |