Learn More
Silberbromid, 99 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120760 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15632250
Marke: Honeywell-Fluka 2268155G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
0,99
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7785-23-1
Summenformel AgBr
Molekulargewicht (g/mol) 187.772
MDL-Nummer MFCD00003398
InChI-Schlüssel ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
Synonym Silberbromid, Bromargyrit, Bromyrit, Nanopartikel, Silber-I-bromid, Silberbromid, Premion
PubChem CID 66199
IUPAC-Name Bromsilber
SMILES Br[Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silberbromid
Schmelzpunkt 432 °C
Physikalische Form Fest
Menge 5 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 187.77 mol
Reinheit (%) 99 %
Verpackung Glasflasche
Dichte 6.473 g/ml bei 25 °C