Learn More
Silberacetat, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silberacetat |
Farbe | Beige |
Menge | 5 g |
Strukturformel | CH3COOAg |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 3595636 |
Formelmasse | 166.91 mol |
Reinheit (%) | 99 % |
Güte | ReagentPlus™ |
Verpackung | Glasflasche |