Learn More
Silberacetat, Purum p.a., ≥99.0 % (T), Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silberacetat |
| Menge | 10 g |
| Strukturformel | CH3COOAg |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Beilstein | 3595636 |
| Formelmasse | 166.91 mol |
| Reinheit (%) | ≥99.0 % (T) |
| Verpackung | Glasflasche |