Learn More
Silberacetat, Purum p.a., ≥99.0 % (T), Honeywell™
Artikelnummer. 15657340 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15657340
Marke: Honeywell Research Chemicals 8514010G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
purum p. a., ≥99.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-63-3
Summenformel C2H3AgO2
Molekulargewicht (g/mol) 166.912
MDL-Nummer MFCD00012446
InChI-Schlüssel CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Silberacetat, Silber-I-acetat, Silber 1+-Acetat, Silbermonoacetat, Essigsäure, Silber 1+-Salz, Essigsäure-Silbersalz, Silber 1+-Ionenacetat, Essigsäure, Silber 1+-Salz 1:1, Silberacetat Ag OAc, silver acetate ag oac
PubChem CID 11246
IUPAC-Name Silber; Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silberacetat
Menge 10 g
Strukturformel CH3COOAg
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3595636
Formelmasse 166.91 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (T)